Learn More
Tolueno, 99,5 %, para espectroscopía ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10003633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10003633
Marca: Thermo Scientific Acros 421170025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene
Punto de fusión -95.0°C
Nombre de nota 99.5%
Absorbancia 0.01 max. at 350nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 335nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 293nm, 0.5 max. at 288nm, 1 max. at 286nm
Densidad 0.8660g/mL
Punto de ebullición 111.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4968
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.866
Fórmula lineal C6H5CH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 29mbar at 20°C
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 280
Agua 0.03% max. (Coulometric)
Índice Merck 15, 9688
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.