Learn More
Tolueno, 99 + %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
42.81€ - 579.89€
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10702991
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
177160010
1 L Frasco de vidrio
42.81€
1 litro
10712991
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
177160025
2.5 L Frasco de vidrio
80.80€
2.50 litros
10407153
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
177160050
5 L Bidón de metal
144.72€
5 litros
10417153
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
177160100
10 L Bidón de metal
257.28€
10 litros
10367210
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
177160250
25 L Bidón de metal
579.89€
25 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tolueno, 99 + %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals