Learn More
Tolueno, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11358277
Tolueno, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358277
1 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11358277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031755.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Toluene is used as solvent for paints, paint thinners, silicone sealants, many chemical reactants, rubber, printing ink, adhesives (glues), lacquers, leather tanners and disinfectants. It is an important raw material to synthesize pharmaceuticals, paints, resins, dyes, toluene diisocyanate and explosives like trinitrotoluene. It is used as standard material for chromatography and analytical reagent. It plays an important role in the manufacture of benzene, xylene, phenol, poly urethane polymers, cosmetics and jet fuel blends. It is used as fuel additive to increase octane ratings and a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-88-3
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Número MDL MFCD00008512
Clave InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nombre IUPAC tolueno
SMILES CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toluene
Punto de fusión °C to 93°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.867
Punto de ebullición 111°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 4°C (40°F)
Olor Aromatic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4967
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Presión de vapor 29 hPa (22mm Hg) at 20°C
Beilstein 635760
Información de solubilidad Very slightly soluble in water. Miscible with alcohol,chloroform,ether,glacial acetic acid,carbon disulfideMiscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY25K013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
Número de loteY25K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
Número de loteT09K047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/07/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
Número de loteT09K048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/07/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
Número de loteP04H010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/07/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: toluene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tolueno, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >