Learn More
Invitrogen™ TOPO™ XL-2 Complete PCR Cloning Kit, with One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R Chemically Competent E. coli Cells
El kit de clonación de PCR Proporciona todos los elementos necesarios para la clonación eficaz de productos de PCR extralarga (hasta 13 kb)
Marca:  Invitrogen™ K8050-10
359.04 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17856681
  • 544.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Includes: Caja 1:
  • Vector pCR XL-2-TOPO
  • Solución de sal
  • Cebador T3
  • Cebador T7
  • Plantilla de PCR de control XL
  • Cebadores de PCR de control XL
  • Mezcla maestra de PCR Platinum SuperFi Green
  • Potenciador SuperFi GC
  • Agua sin nucleasas
Caja 2:
  • Tampón de solubilización de geles (L3)
  • Tampón de unión (B2)
  • Tampón de lavado (W1)
  • Tampón de elución (E1)
  • Columnas de centrifugación de limpieza PureLink (en tubos de lavado)
  • Tubos de recuperación/elución PureLink
Caja 3:
  • E. coli One Shot OmniMAX 2 T1R químicamente competente
  • El medio de SOC Medio
  • ADN de control pUC 19
Descripción
Descripción
El kit utiliza el vector pCR™-XL-2-TOPO linealizado y activado con la topoisomerasa 1, que es compatible con la clonación de fragmentos de PCR de extremos romos.  La amplificación de fragmentos largos de PCR se habilita mediante la mezcla maestra de PCR Platinum™ SuperFi™ Green, que se incluye en el kit.  La activación de la topoisomerasa I del vector permite ligar los productos de PCR en solo 5 minutos en su mesa de trabajo, lo que resulta en una alta eficacia de clonación (hasta un 90 % de recombinantes positivos con fragmentos de 10 kb).
El vector PCR-XL-2-TOPO incluye:
  • Gen ccdB para la selección positiva
  • Sitio EcoR I que flanquea el sitio de inserción del producto de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para una sencilla escisión de insertos
  • Diversas opciones de genes de resistencia a ampicilina y kanamicina en E. coli
  • Sitio de cebado o promotor T7 para la transcripción y secuenciación de ARN in vitro
  • Sitios de cebado directo e inverso T7, T3 y M13 para secuenciación
El kit de clonación PCR completa TOPO XL-2 incluye:
  • Kits de clonación PCR TOPO XL-2 que contienen el vector pCR-XL-2-TOPO
  • Mezcla maestra de PCR Platinum SuperFi Green: presenta una ADN polimerasa de corrección (> 100X de fidelidad en comparación con Taq) con una alta capacidad de procesamiento y un gradiente de densidad para generar amplicones de PCR largos y precisos listos para cargar en un gel de agarosa para la extracción de gel
  • Extracción de gel PureLink™ Quick y kit combinado de purificación de PCR: diseñados para purificar fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa o para la purificación directa de PCR con un cartucho de centrifugación a base de sílice en < de 30 minutos
  • Células de E. coli One Shot™ OmniMAX™ 2 T1R químicamente competente: una línea celular químicamente competente mejorada, perfecta para su uso en todas las aplicaciones de clonación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
OmniMAX2
E. coli químicamente competente
Caja 1: Almacenar entre - 5 y - 30 °C.
• Vector pCR XL-2-TOPO
• Solución de sal
• Cebador T3
• Cebador T7
• Plantilla de PCR de control XL
• Cebadores de PCR de control XL
• Mezcla maestra de PCR Platinum SuperFi Green
• Potenciador SuperFi GC
• Agua sin nucleasas
Caja 2: Almacenar a temperatura ambiente.
• Tampón de solubilización de geles (L3)
• Tampón de unión (B2)
• Tampón de lavado (W1)
• Tampón de elución (E1)
• Columnas de centrifugación de limpieza PureLink (en tubos de lavado)
• Tubos de recuperación/elución PureLink
Caja 3:
• E. coli One Shot OmniMAX 2 T1R químicamente competente
• SOC Medio
• ADN de control pUC 19
Almacene las células competentes y pUC19 de -65 a -85 °C.
Clonación PCR
TOPO™
T3, T7
PCR-XL-2-TOPO
Ampicilina (AMPR), Kanamicina (KanR)
Zero Blunt TOPO
Kit
10 reacciones
Kit de clonación
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco