Learn More
IKA™ Miniagitador magnético Topolino™
Mezcla cantidades de hasta 250 ml. El miniagitador magnético IKA™ Toplino™ tiene un motor duradero y sin escobillas, con rango de velocidad ajustable continuamente y alta conexión magnética.
Marca: IKA™ 0003368000
140.60 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52200kg
Descripción
- Motor sin escobillas duradero
- Rango de velocidad ajustable continuamente
- Alta conexión magnética
Especificaciones
De 300 a 1800 rpm | |
Polipropileno | |
100/240 V | |
37 mm | |
80 mm | |
DIN EN 60529 | |
Topolino | |
IP21 | |
Miniagitador magnético |
1 | |
250 mL | |
10 W | |
95 mm | |
50/60 Hz | |
24 meses | |
Sin escobillas | |
De 5 °C a 40 °C | |
0,32 kg |