Learn More
3M™ Gafas de seguridad Tora™ CCS
Descripción
- Lente de clase óptica 1 para mayor claridad y mayor tiempo de desgaste
- Puntas de patillas especialmente diseñadas para permitir que ciertos tapones para los oídos con cordón 3M E-A-R™ que se colocan en las gafas de seguridad para una protección adicional contra el ruido
- Muy ligeras (25 g) para máxima comodidad
- Diseño envolvente optimizado para una excelente cobertura y un buen campo de visión
- Lentes de policarbonato resistentes con revestimiento antiarañazos y antivaho para mejorar la visión y aumentar la durabilidad
- Se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones industriales, como la fabricación industrial, la construcción, la ingeniería, el ensamblaje general, la carpintería y mucho más
- Probadas y aprobadas por la CE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas protectoras |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Material | Policarbonato |
| Protección UV | Sí |