Learn More
Papel de carbono Toray, TGP-H-60, 19 x 19 cm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Envase:
Cartón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toray Carbon Paper |
| CAS | 7782-42-5 |
| Envase | Cartón |
| Fórmula molecular | C |
| Número MDL | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Sinónimo | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Clave InChI | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [C] |
| Mostrar más |