Learn More
SCA Hygiene Products™ Papel limpiador de fibra virgen Tork Plus
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8010046 Tienda Tork Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
160 m x 245 mm
255 m x 235 mm
Tamaño de la unidad:
2 rollos
6 rollos
Código de producto. 10155624
Marca: SCA Hygiene Products™ 130041
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador Plus
Longitud (métrico) 255 m
Anchura (métrico) 235 mm
Material Fibra virgen
Certificaciones/conformidad ISO 14001 y EMAS
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 255 m x 235 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (equipo) Soporte para suelo Tork, soporte portátil para suelo de alto rendimiento Tork en blanco, soporte mural Tork
Cantidad de embalaje 2 rollos
Tela 2 capas