Learn More
Estándar de número de ácidos totales, ASTM D664 (valor nominal: 2,93 mg de KOH/g), 3 x 50 g, Paragon Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
3 × 50 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
- Número de ácido (TAN) probado y certificado de acuerdo con ASTM D664 / IP 177
- Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
- El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
- Plenamente trazable a las normas internacionales y a los bajos niveles de incertidumbre consigue la máxima precisión de los datos.
- Normalmente se utiliza en el análisis de aceites y lubricantes usados, pero no se limita a ellos.
- Se suministra en paquetes de un solo volumen o en paquetes triples.
- Se suministran en envases de vidrio a prueba de manipulación, lo que garantiza la integridad de las muestras.
- Fabricado en el Reino Unido
- 24 meses de vida útil.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 3 × 50 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Total Acid Number Standard
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate), 2,6-ditertbutylphenol, triphenol phosphate, do
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.