Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para proteínas SARS-CoV-2 N de anticuerpos totales (IgG e IgM)
Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Tipo de muestra:
plasma, Suero
Tamaño de la unidad:
96 tests
Descripción
- KE30005 es una medición cualitativa del anticuerpo total (IgG e IgM) a la proteína N de SARS-COV-2 en suero o plasma.
- El principio del kit es el ELISA de captura.
- El anticuerpo antihumano se ha revestido previamente en un pocillo de microplacas.
- Las muestras o el estándar se añaden al pocillo, después de la incubación, se lavan los pocillos y se añade a cada pocillo una proteína anti-N conjugada de peroxidasa de rábano picante.
- Se produce un anticuerpo antihumano complejo y una muestra y una proteína N de SARS-CoV-2 conjugada con HRP
- Después de la incubación, los pocillos se lavan seguido del reactivo de tetrametilbenzidina (TMB)
- La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NC_045512 |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 128 ng/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485 |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de ELISA con revestimiento |
| Tipo de muestra | plasma, Suero |
| Sustrato | DAB |
| Grado de kit de inmunoensayo | Panel de combinación y adaptabilidad |
| CV interensayo | <10% |
| CV intraensayo | <10% |
| Condiciones de envío | Hielo azul |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 96TEST Total antibody(IgG and IgM) SARS-CoV-2 N pr
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine