missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Sobres de reactivos en polvo de cloro total

For total chlorine determination by the DPD method.

Marca:  Hach Lange™ 1407699


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12046802

  • 27.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Para su uso con kits de prueba visual de cloro de hasta 3,5 mg/l Cl2.

    • Sobres de reactivos en polvo de cloro total, DPD (paquete/100)
    • Para su uso con kits de prueba visual de cloro de hasta 3,5 mg/l Cl2 
    • Para muestras de 5 ml
    • Incluye parámetros de cloro, bromo, yodo
Especificaciones

Especificaciones

5 mL
Kits para pruebas visuales de cloro de Hach
Cloro, total
de 0 a 3,5 mg/l
Sobres de reactivos en polvo de cloro total
Polvo
Kits para pruebas visuales de cloro de Hach
100/paq.
DPD
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Hach Lange™ Sobres de reactivos en polvo de cloro total > Intervalo: de 0 a 3,5 mg/l

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado