Learn More
Alla France™ Termómetro de inmersión total de precisión
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +110 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Termómetros con el dorso de esmalte amarillo
- Relleno de líquido rojo
- De –20 a +110 °C
- Inmersión total
- De 6 a 7 mm de diámetro
- Sin certificado
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Líquido rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Líquido rojo |
| Tipo de producto | Termómetro de alcohol |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 20 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +110 °C |
| Mostrar más |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto