Learn More
Alla France™ Termómetro de inmersión total de alcohol
Utilice estos termómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los termómetros de precisión Alla France™ se fabrican con vidrio sodocálcico amarillo con un diámetro de 6 a 7 mm.
Marca: Alla France™ 5180P100-qp
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin mercurio: relleno líquido rojo
- Con anillo triangular
- La cámara de expansión aguanta temperaturas superiores a las del termómetro
- La graduación está impresa y fusionada en el cristal con un proceso especial
- La graduación resiste todos los productos químicos excepto el ácido fluorhídrico y la soda caliente (en menor medida) porque estos 2 productos atacan el vidrio
- Incluso aunque puede notar un relieve al tocar la graduación, el termómetro no está grabado
- Disponible en inmersión parcial o total
- Envasados individualmente en cajas de concertina de plástico resistentes y reciclables, ideales para almacenar el instrumento cuando no se esté utilizando
- Algunas referencias también están disponibles en envases de 6 blíster sellados.
- Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
Especificaciones
Líquido rojo | |
inmersión total | |
Vidrio | |
Termómetro de alcohol | |
− 100 °C | |
±2% |
Uso general | |
305 mm | |
Líquido rojo | |
30 °C | |
De -100 °C a +30 °C |