Learn More
Alla France™ Termómetro de vidrio con graduación integrada
Código de producto. 11746584
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +60 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11746584
Marca: Alla France™ 8010B060vr
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos termómetros sin mercurio para una variedad de aplicaciones de servicio de alimentos. Los termómetros de vidrio con graduación integrada Alla France™ contienen un líquido de llenado mucho menos tóxico que el mercurio.
  • Ideal para aplicaciones de leche, vino y panadería
  • Termómetros con graduación incorporada y pieza de émbolo
  • parte superior: diámetro 17 mm; longitud 205 mm
  • parte inferior: diámetro 7/8 mm; longitud 70mm
  • Inmersión: parcial, 70 mm
  • De - 10 a + 60 °C
  • Relleno de líquido rojo
  • Fundas de protección alimentarias de polipropileno blanco para la industria alimentaria
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Panadería, leche, vino
Tipo de inmersión inmersión total
Incluye Manguito de protección alimentaria de polipropileno blanco
Longitud (métrico) 350 mm
Tipo de producto Termómetro de inmersión total
Temperatura máxima 60 °C
Temperatura mín. (métrico) − 10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Subdivisión 1 °C