Learn More
Gilac™ Tote Caddy
Tote Caddy is highly durable and suitable for universal use.
30.05€
Especificaciones
Altura (métrico) | 205 mm |
---|---|
Longitud (métrico) | 385 mm |
Material | HDPE |
Tipo | Utility Tray |
Anchura (métrico) | 255 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17928481
|
Gilac™
G161428 |
Yellow |
30.05€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17918971
|
Gilac™
G161438 |
Orange |
30.05€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Highly durable.
- Suitable for universal use.
- Tote caddy can be used with 1 or 2 compartments.
Especificaciones
205 mm | |
HDPE | |
255 mm | |
15.2 in. | |
10 in |
385 mm | |
Utility Tray | |
2 long compartments | |
8.1 in. | |
Not Autoclavable |