Learn More
Ansell Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos desechables TouchNTuff™ 92-600
Tienda Ansell Productos
Descripción
Resistencia probada a salpicaduras de productos químicos peligrosos. Los guantes de nitrilo desechables Ansell Edmont Touch N Tuff™ proporcionan un ajuste cómodo y minimizan el cansancio de las manos.
- Fabricado 100 % en nitrilo
- Resistencia a molestos pinchazos, rasguños, cortes y abrasiones
- Construcción cómoda de mil fino
- Puños enrollados para facilitar la colocación y retirada
- Resistentes a productos químicos*
*No se recomiendan para acetona, benzaldehído, clorobenceno, EDC, DMAC, DMF, acetato de etilo, furfural, bromuro de metileno, MEK, morfolina, NMP, yodometano, ácido nítrico al -70 %, (concentrado), ácido nítrico fumante rojo, nitrobenceno, 1-nitropropano, 2-nitropropano, fenol, 90 %, THF, piridina, ácido sulfúrico, 95-98 % (concentrado) y THF
Compliance
Con aprobación de FDA 510(k).
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009 |
Chlorinated | No |
Color | Verde |
Desechables | Sí |
Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,14 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Product Information
Datasheets
Product Guides
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora