Descripción
- El material de látex suave y elástico proporciona comodidad
- Diseño delgado y ligero para aumentar la sensibilidad táctil
- Las puntas de los dedos texturizadas permiten una fácil manipulación de herramientas y objetos pequeños
- Normas de la FDA para su uso en el procesamiento de alimentos
- Ambidiestro, de un solo uso
- Ideal para numerosas aplicaciones que incluyen:
- Análisis de laboratorio o trabajo técnico
- Manipulación de piezas complejas
- Procesamiento y manipulación de alimentos
- Control de calidad
- Conjunto electrónico
- Mantenimiento y limpieza de baja exigencia
Certifications
510K aprobado para uso médico
Compliance
Cumplen con los requisitos de 21 CFR.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003 |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Laboratorio, Industrial |
| AQL | 1,5 |
| Color | Natural |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
| Mostrar más |