Learn More
Thermo Scientific™ Baño seco/termobloque con pantalla táctil, configuración de 1 bloque, de 200 a 240 V, enchufes chino, europeo y de Reino Unido
Código de producto. 15392185 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
1 bloque
2 bloques
4 bloques
Tipo de tapón:
China, UE, RU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15392185
Marca: Thermo Scientific™ 88870010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una estabilidad y uniformidad precisas de la temperatura y con nuestro baño seco con pantalla táctil de fácil manejo.
Diseñado para alcanzar una estabilidad y uniformidad precisas de la temperatura y equipado con una pantalla táctil de fácil manejo. Con modelos de 1, 2 y 4 bloques, una amplia gama de bloques calefactores y un intervalo de temperatura de temperatura de + 5 °C a 130 °C, encontrará el baño seco adecuado para las demandas de sus aplicaciones. El baño seco/calefactor de bloques con pantalla táctil Thermo Scientific™ incluye funciones avanzadas como un temporizador, capacidad de programación para almacenar hasta 10 programas con 5 pasos por programa y un sensor de temperatura externo para controlar los ajustes de calor mediante una lectura de las muestras en tiempo real.
  • Sonda de temperatura integrada avanzada con un control y una precisión de la temperatura excelentes
  • Ajuste de las desviaciones de temperatura
  • Control preciso de la temperatura con circuito PID
  • Calibración automática de la temperatura que permite compensar la temperatura hasta alcanzar el valor deseado
  • El temporizador permite al usuario controlar con precisión el tiempo de calentamiento
  • Función de protección mediante contraseña
  • Los bloques de muestras intercambiables de aleación de aluminio se han diseñado para dotar al sistema de versatilidad y permitir una sencilla limpieza y desinfección
  • Rango de configuración para albergar 1, 2 y 4 bloques modulares intercambiables que pueden alojar una gran variedad de recipientes y aplicaciones
  • Chasis de acero con revestimiento de pintura en polvo, de durabilidad garantizada
  • Cuando se conecta el sensor de temperatura externo, el sensor de temperatura interno se desconecta de forma automática y el sistema pasa a controlar y a mostrar la temperatura con los datos del sensor externo
  • Pantalla de fácil manejo que muestra el tiempo y la temperatura
  • 10 programas de configurables por el usuario, cada uno admite hasta 5 secuencias de pasos con diferentes temperaturas y duraciones
  • Dispositivo de protección contra excesos de temperatura integrado para una mayor seguridad
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras
  • Conservación enzimática
  • Reacciones enzima-sustrato
  • Amplificación de ADN
  • Degradación por electroforesis en gel
  • Coagulación de suero
Accesorios necesarios:
  • La unidad debe adquirirse con bloques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cULus, RoHS
Tipo de controlador PID digital
Admite 1 bloque
Iluminación LED
Material Acero con pintura en polvo
Tipo de tapón China, UE, RU
Humedad relativa < 80%
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5°C a 130°C (de ambiente a 25 °C)
Tipo Baño seco/bloque
Fusible 250 V, 2,5A
Índice de calentamiento ≤ 20 minutos de 30 ° a 130 °C
Incluye Baño seco, enchufes tipo Reino Unido, UE y China, elevador de bloque
N.º de bloques 1 (pedir por separado)
Exactitud de temperatura ≤ ±0,5 °C
Uniformidad de temperatura ≤ ±1 °C
Temporizador De 0 a 99:59 min o continuo
Garantía 2 años, sustitución
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 373 x 200 x 100 mm (14,7 x 7,9 x 3,9 in)
Longitud (imperial) 14,7 in
Longitud (métrico) 373 mm
Anchura (imperial) 7,9 in
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 100 mm
Peso (imperial) 7,5 lb
Peso (métrico) 3,4 kg
Tensión 200/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Garantía: Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte a su representante. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.