Learn More
Ansell Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-700
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Proporcionan al usuario un alto grado de comodidad y mayor protección en el antebrazo gracias a su puño más largo.
- El guante no contiene proteínas de látex de caucho natural, por lo que es plenamente apto para los usuarios sensibles al látex (alergias de tipo l).
- 93-700: Cada guante se limpia tras su fabricación, se envasa como par individual y se esteriliza el envase.
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 0,135mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la mezcla de líquidos, procesos de filtrado, operaciones inyectables de vacunas, etc. |
Modelo | 937009 |
Cantidad | 200 par |
Resistente a | Salpicaduras y alta resistencia a perforaciones |
Serie | 93-700 |
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-700 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido