Learn More
Heathrow Scientific™ Etiquetas de tubo Tough Spots™, rollo
Click to view available options
Color:
Café
Dorado
Lavanda
Maroon
Naranja
Rosa
Silver
Surtido (azul, verde, lavanda, rojo, amarillo), Green, Lavender, Red, Yellow
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 rollos
paquete de 1000
paquete de 5
Descripción
Las etiquetas desprendibles precortadas para tubos, suministradas en un práctico formato de rollo, ofrecen una calidad superior a la de las cintas y las etiquetas convencionales; para su uso en laboratorios clínicos y de investigación.
- Construidas con poliolefina fina y químicamente inerte con adhesivo acrílico fuerte
- Se adhieren a la mayoría de microtubos de plástico, vidrio y metal, además de a otros objetos de estos materiales
- Las etiquetas no se desprenden ni desplazan; son ideales para su uso en rotores de centrífuga sin unión ni captura
- Gran variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras y del investigador
- Etiquetas redondas, precortadas y desprendibles para partes superiores de tubos en prácticos rollos de dispensación
- Los puntos de 13 mm de diámetro tienen un tamaño perfecto para los tubos de 1,5 ml/2,0 ml
- Soportan entornos extremos, por lo que los tubos permanecen identificados con claridad
- Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
- Frío: temperaturas del congelador a -196 °C
- Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
- Centrifugación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Lavanda |
| Pantalla | Blank |
| Acabado | Matte |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliolefina |
| Tipo de producto | Etiquetas |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de tubos utilizados en congeladores, agua hirviendo, autoclave, centrífuga, estufas |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 1,5/2,0 ml |
| Mostrar más |