Learn More
TOX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TOX2 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16870775
|
Proteintech
21162-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16860775
|
Proteintech
21162-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene, which is located on chromosome 20, is predicted to encode for a signal protein with unknown function.Especificaciones
| TOX2 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q96NM4 | |
| 269389, 84969 | |
| TOX2 Fusion Protein Ag14772 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TOX2 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| C20orf100, GCX 1, GCX1, TOX2 | |
| TOX2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |