Learn More
Thermo Scientific™ Tampón corregulador TR-FRET B
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Marca:  Thermo Scientific™ PV4418
Código de producto. 10418853
  • 154.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ensayos de interacción del cofactor del receptor nuclear LanthaScreen™
Farmacología y biofarmacología, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de receptores celulares, ensayos bioquímicos de receptores nucleares, interacción del corregulador de receptores nucleares
El tampón B corregulador TR-FRET puede enviarse congelado o a temperatura ambiente. Conservar a temperatura ambiente (20°C a 30°C).
Líquido
Soluble en agua
Tampón de corregulador TR-FRET B, 25 ml, líquido, almacenar entre 20 y 30° C, soluble en agua, utilizado para industria farmacéutica y biofarmacéutica, identificación y validación de objetivos y plomo
25 mL
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón corregulador TR-FRET B > 25 mL