Learn More
Thermo Scientific™ Tampón corregulador TR-FRET D
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Marca: Thermo Scientific™ PV4420
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Especificaciones
Tampón de corregulador TR-FRET D, 25 ml, líquido, 7,5 pH, almacenamiento a 4 °C, temperatura ambiente o en condiciones de envío de hielo húmedo o seco, soluble en agua, para su uso con ensayos y análisis de proteínas, compatible con alto rendimiento, ensayo enzimático | |
Líquido | |
Agua | |
7,5 | |
El tampón D corregulador TR-FRET puede enviarse congelado o a temperatura ambiente. Conservar a 4°C. |
Industria farmacéutica y biofarmacéutica, identificación y validación de objetivos y plomo, ensayos de interacción de cofactor de receptor nuclear Lanthascreen™ | |
25mL | |
Tampón de corregulador D | |
Ensayos de interacción del cofactor del receptor nuclear LanthaScreen™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón corregulador TR-FRET D > 25 mL