Learn More
Thermo Scientific™ Tampón corregulador TR-FRET G
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Marca: Thermo Scientific™ PV4553
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Especificaciones
Tampón de corregulador TR-FRET G, 25 ml, líquido, almacenar a 4° C, tampón exclusivo, soluble en agua, utilizado para industria farmacéutica y biofarmacéutica, identificación y validación de objetivos y plomo | |
25mL | |
El tampón G corregulador TR-FRET puede enviarse congelado o a temperatura ambiente. Conservar a 4°C. |
Líquido | |
Ensayos de interacción del cofactor del receptor nuclear LanthaScreen™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón corregulador TR-FRET G > 25 mL