Learn More
Thermo Scientific™ TR-FRET Coregulator Buffer H
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Marca: Thermo Scientific™ PV4661
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Especificaciones
Tampón de corregulador TR-FRET H, 25 ml, líquido, almacenar entre 20 y 30° C, soluble en agua, utilizado para industria farmacéutica y biofarmacéutica, identificación y validación de objetivos y plomo | |
Ensayos de interacción del cofactor del receptor nuclear LanthaScreen™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Mediciones | |
El tampón H corregulador TR-FRET puede enviarse congelado o a temperatura ambiente. Debe almacenarse a temperatura ambiente (20-30° ºC). | |
25mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.