Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para análisis de dioxina y PCB
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Analice dioxinas y bifenilos policlorados (PCB) con las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ a medida para el análisis de dioxinas y PCB y logre una reproducibilidad y un rendimiento insuperables. Optimizadas para satisfacer los requisitos de los métodos GC-MS de alta resolución, estas columnas proporcionan un rendimiento óptimo con una estabilidad excepcional y un sangrado muy bajo. Estas columnas de baja polaridad ofrecen una cobertura amplia de los 17 congéneres de mayor importancia toxicológica (congéneres sustituidos de 2,3,7,8-cloruro).
- TRACE TR-dioxin 5MS: análisis de dioxinas y furanos
- TRACE TR-PCB 8MS: análisis de PCB de alta resolución para GC-MS
- Calidad y reproducibilidad excelentes
- Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
Specifications
Specifications
| Temperatura máxima | 360/370 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-Dioxin 5 MS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para análisis de dioxinas (PCDD), GC/MS para análisis de furano (PCDF), GC/MS para análisis de congéneres de PCB |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Descripción | 60 m x 0,25 mm x 0,1 µm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.