Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para pesticidas
Código de producto. 10210705 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Fase estacionaria:
Trace™ Pesticide
Trace™ Pesticide II
Trace™ Pesticide III
Trace™ Pesticide IV
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10210705
Marca: Thermo Scientific™ 26RC142P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Identifique pesticidas organoclorados y organofosforados con un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad.
Identifique pesticidas organoclorados y organofosforados con un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad con las columnas de GC para pesticidas Thermo Scientific™ TRACE™. Estas columnas se han probado y diseñado específicamente para satisfacer los requisitos más exigentes para el análisis de pesticidas y herbicidas.
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • El bajo sangrado disminuye la contaminación de MS
  • Diseño innovador que facilita su uso a temperaturas más altas
  • La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Esteroles vegetales
  • Piretroides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 280/300 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ Pesticide IV
Tipo USP G43
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Descripción 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.