Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para pesticidas
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Identifique pesticidas organoclorados y organofosforados con un alto rendimiento, sensibilidad y reproducibilidad con las columnas de GC para pesticidas Thermo Scientific™ TRACE™. Estas columnas se han probado y diseñado específicamente para satisfacer los requisitos más exigentes para el análisis de pesticidas y herbicidas.
- El bajo sangrado disminuye la contaminación de MS
- Diseño innovador que facilita su uso a temperaturas más altas
- La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
- Aromáticos clorados
- Esteroles vegetales
- Piretroides
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 280/300 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | Trace™ Pesticide |
| Tipo USP | G43 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC para pesticidas |
| Tamaño de partículas | 0,2 μm |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.