Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ para métodos EPA concretos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Lleve a cabo metodologías específicas de la EPA con confianza y un rendimiento insuperable con las columnas capilares de GC Thermo Scientific™ TRACE™ para métodos específicos de la EPA. Estas columnas de bajo sangrado y temperatura estable se han diseñado, fabricado y probado para proporcionar resultados fiables y uniformes entre ciclos y entre lotes.
- TRACE TR-524 y TRACE TR-525: Métodos de prueba 524 o 525 de agua potable de la EPA de EE. UU.
- TRACE TR-527: Método de prueba 527 de agua potable de la EPA de EE. UU., que incluye el rendimiento robusto y de bajo sangrado necesario para el análisis de pesticidas y retardantes de llama
- TRACE TR-8270: Método de prueba 8270 de residuos sólidos de la EPA de EE. UU.
- TRACE TR-8095: Método 8095 de la EPA de EE. UU. para pruebas de explosivos, con la temperatura alta máxima y actividad en la superficie baja
- Bajo sangrado, incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
- Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Pesticidas
- Retardantes de llama bromados
- Explosivos
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 280/300 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.25mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0.25 mm |
| Fase estacionaria | Trace TR-527 |
| Tipo USP | G43 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Volatile Organic Compounds (VOCs), GC/MS for Flame Retardants, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Explosives |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30m |
| Descripción | 30m x 0.25mm x 0.25um |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.