Learn More
Thermo Scientific™ Filtros UHPLC
Código de producto. 10127594 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
1 mm de D.I. Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μm
2,1 mm de diámetro interior Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μm
Soporte de filtro de conexión directa UHPLC
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tipo unitSize
10127594 2,1 mm de diámetro interior Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μm paquete de 5
11550944 1 mm de D.I. Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μm paquete de 5
10775706 Soporte de filtro de conexión directa UHPLC cada uno
3 options
Código de producto. 10127594
Marca: Thermo Scientific™ 22180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege las columnas sin comprometer el rendimiento.
Sacrificar el rendimiento no es una opción con los filtros UHPLC Thermo Scientific™ que protegen las columnas para las columnas Hypersil GOLD™ de 1,9 μm y Syncronis de 1,7 μm. Estos filtros de UHPLC proporcionan un diseño de cartucho de filtro de bajo volumen, mantienen la forma de pico y garantizan una pérdida de eficacia mínima gracias a la dispersión.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 0,2 μm
Tipo 2,1 mm de diámetro interior Cartucho de filtro de repuesto, 0,2 μm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Línea de productos Thermo Scientific
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.