Learn More
Thermo Scientific™ Filtros UHPLC
Protege las columnas sin comprometer el rendimiento.
Marca: Thermo Scientific™ 27006
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
Sacrificar el rendimiento no es una opción con los filtros UHPLC Thermo Scientific™ que protegen las columnas para las columnas Hypersil GOLD™ de 1,9 µm y Syncronis de 1,7 µm. Estos filtros de UHPLC proporcionan un diseño de cartucho de filtro de bajo volumen, mantienen la forma de pico y garantizan una pérdida de eficacia mínima gracias a la dispersión.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Especificaciones
Soporte de filtro de conexión directa UHPLC | |
Thermo Scientific |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.