Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5
Código de producto. 10107504 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 m
15 m
15m
30 m
30m
60 m
60m
7 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10107504
Marca: Thermo Scientific™ 260E309P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija estas excelentes columnas de inicio para el desarrollo de métodos, capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
Las columna para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 son unas columnas de inicio excelentes para el desarrollo de métodos y son capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
  • Fase no polar, 5 % fenilmetil polisiloxano
  • Temperatura de funcionamiento alta y sangrado extremadamente bajo
  • Ampliamente utilizadas en una gran variedad de aplicaciones
  • Similares a: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recomendada para:
  • Alcoholes
  • Ácidos grasos libres
  • Aromáticos
  • Aromas
  • Pesticidas de baja polaridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 320/340 °C
Diámetro (métrico) 0.32mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Trace™ TR-5
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 60m
Polaridad No polar
Descripción 60m x 0.32mm x 1um
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.