Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-50MS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas para CG TRACE TR-50MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media ideales para aplicaciones de GC/MS.
- Fase de polaridad media, 50% fenil polisilfenilsiloxano
- El bajo sangrado disminuye la contaminación de MS
- Especialmente útil para aplicaciones que requieren una temperatura más alta y más polaridad que una columna de fenil de 5 %
- La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
- Similares a: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recomendada para:
- Herbicidas
- Drogas
- EPA 604, 608, 8060, 8081
- Productos farmacéuticos
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 360/370 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-50 MS |
| Tipo USP | G3 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para herbicidas, GC/MS para drogas, GC/MS para EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS para productos farmacéuticos |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Descripción | 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.