Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5MS
Elija estas columnas que incorporan una conocida fase de GCMS para muchas aplicaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ 260F035P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10331265
  • 390.14€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TRACE TR-5MS Thermo Scientific™ incorporan una fase de GCMS popular para muchas aplicaciones.
  • Fase no polar, 5 % fenil polisilfenilsiloxano
  • Bajo sangrado y alta estabilidad
  • Alta relación señal-ruido para un aumento de la sensibilidad
  • Alto nivel de resistencia al oxígeno y a la contaminación del agua
  • Similares a B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recomendada para:
  • Hidrocarburos
  • Disolventes
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Fenoles
  • Aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
360/370 °C
0,25 mm
Trace™ TR-5 MS
GC/MS para hidrocarburos, GC/MS para disolventes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para fenoles, GC/MS para aminas
15 m
15 m x 0,25 mm x 0,1 µm
0,25 mm
TRACE
G27, G36
0,1 μm
No polar
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5MS > 0,25 mm x 15 m
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.