Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5MS
Código de producto. 10495533 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
100m
10m
15 m
15m
20 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,18 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,18 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10495533
Marca: Thermo Scientific™ 260F296P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija estas columnas que incorporan una conocida fase de GCMS para muchas aplicaciones.
Las columnas para cromatografía de gases TRACE TR-5MS Thermo Scientific™ incorporan una fase de GCMS popular para muchas aplicaciones.
  • Fase no polar, 5 % fenil polisilfenilsiloxano
  • Bajo sangrado y elevada estabilidad
  • Alta relación señal-ruido para un aumento de la sensibilidad
  • Alto nivel de resistencia al oxígeno y a la contaminación del agua
  • Similares a B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recomendada para:
  • Hidrocarburos
  • Disolventes
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Fenoles
  • Aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 360/370 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-5 MS
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para hidrocarburos, GC/MS para disolventes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para fenoles, GC/MS para aminas
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar
Descripción 30 m x 0,25 mm x 1 µm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.