Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-V1
Utilice estas columnas de polaridad media y película gruesa.
611.97€ - 1224.67€
Especificaciones
Fase estacionaria | Trace™ TR-V1 |
---|---|
Tipo USP | G43 |
Temperatura máxima | 280/300 °C |
Polaridad | Polaridad media |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10030213
|
Thermo Scientific™
260V332P |
30 m | 0,25 mm | 1,4 µm |
697.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10158074
|
Thermo Scientific™
260V333P |
60 m | 0,25 mm | 1,4 µm |
1168.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10090253
|
Thermo Scientific™
260V339P |
30 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
732.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10219824
|
Thermo Scientific™
260V341P |
60 m | 0,32 mm | 1,8 μm |
1224.67€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10111383
|
Thermo Scientific™
260V396P |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
793.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11580974
|
Thermo Scientific™
260V470P |
30m | 0.53 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10355203
|
Thermo Scientific™
260V495P |
20 m | 0,18 mm | 1 μm |
656.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 son columnas de polaridad media y películas gruesas.
- Fase de polaridad media, 6 % de cianopropilfenil polisiloxano
- Películas gruesas para el análisis de analitos volátiles
- Sangrado bajo adecuado para la detección por MS
- Similares a: DB-624, BPX volátiles, Rtx volátiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recomendada para:
- Compuestos orgánicos volátiles
- Alcoholes
- EPA 502.2, 608 y 624
Especificaciones
Trace™ TR-V1 | |
G43 | |
280/300 °C | |
Polaridad media |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.