Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-Wax
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Analice una amplia gama de compuestos polares con la columna de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Una fase basada en polietilenglicol ideal para el análisis de compuestos polares. Está muy entrecruzada y completamente desactivada para proporcionar formas de pico excelentes incluso con alcoholes de cadena corta.
- Fase polar, polietilenglicol
- Totalmente entrecruzadas y desactivadas Lavables en disolvente
DB-Wax, BP20, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, HP-Wax, HP-INNOWax, Supelcowax-10, AT-Wax, Nukol, CP Wax52CB, SUPEROX II, Carbowax, PE-WAX, ZBWAX
- Ésteres
- Alcoholes
- Cetonas
- Glicoles
- Isómeros aromáticos
Spécification
Spécification
| Temperatura máxima | 260/280 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.25mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-WAX |
| Tipo USP | G16, G20 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, GC for Alcohols, GC for Ketones, GC for Glycols, GC for Aromatic Isomers |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 15m |
| Polaridad | Polar |
| Descripción | 15m x 0.25mm x 0.25um |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.