Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-Wax
Código de producto. 10333993 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10m
15 m
15m
30 m
60 m
60m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10333993 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10691386 10m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10213033 15m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10059142 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10170643 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10642094 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10315253 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10469234 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10120983 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10545475 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10743697 60m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10458464 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10512075 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10130983 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10796324 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10147834 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10712517 60 m 0,53 mm 1 μm cada uno
17 options
Código de producto. 10333993
Marca: Thermo Scientific™ 260W224P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Analice una amplia gama de compuestos polares con esta columna para GC de alta polaridad y bajo sangrado para uso general.
Analice una amplia gama de compuestos polares con la columna de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Una fase basada en polietilenglicol ideal para el análisis de compuestos polares. Está muy entrecruzada y completamente desactivada para proporcionar formas de pico excelentes incluso con alcoholes de cadena corta.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Entrecruzamiento elevado y desactivación completa
  • Lavables en disolvente
Aplicaciones:
  • Ésteres
  • Alcoholes
  • Cetonas
  • Glicoles
  • Isómeros aromáticos
Excelente calidad y reproducibilidad:
Uso recomendado:
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
Usos alternativos:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aminas–alifáticas
  • Aminas–aromáticas
  • Herbicidas
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Fenoles
  • Volátiles
Similar a:
  • DB-Wax
  • BP20
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260/280 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-WAX
Tipo USP G16, G20
Para utilizar con (aplicación) GC para ésteres, GC para alcoholes, GC para cetonas, GC para glicoles, GC para isómeros aromáticos
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción 30 m x 0,32 mm x 0,5 µm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.