Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-Wax
Analice una amplia gama de compuestos polares con esta columna para GC de alta polaridad y bajo sangrado para uso general.
314.00€ - 1190.74€
Especificaciones
Fase estacionaria | Trace™ TR-WAX |
---|---|
Tipo USP | G16, G20 |
Polaridad | Polar |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10691386
|
Thermo Scientific™
260W020P |
10m | 0.1 mm | 0,1 μm | N/A | ||||||
10213033
|
Thermo Scientific™
260W130P |
15m | 0.25 mm | 0,25 μm | N/A | ||||||
10059142
|
Thermo Scientific™
260W131P |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
407.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10170643
|
Thermo Scientific™
260W142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
638.92€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10642094
|
Thermo Scientific™
260W143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
680.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10315253
|
Thermo Scientific™
260W154P |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1078.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10469234
|
Thermo Scientific™
260W155P |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1168.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10120983
|
Thermo Scientific™
260W223P |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
638.92€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10333993
|
Thermo Scientific™
260W224P |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
680.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10545475
|
Thermo Scientific™
260W225P |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
745.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10743697
|
Thermo Scientific™
260W236P |
60m | 0.32 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10458464
|
Thermo Scientific™
260W286P |
15 m | 0,53 mm | 1 μm |
432.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10512075
|
Thermo Scientific™
260W296P |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
657.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10130983
|
Thermo Scientific™
260W297P |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
680.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10796324
|
Thermo Scientific™
260W298P |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
736.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10147834
|
Thermo Scientific™
260W309P |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1190.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10712517
|
Thermo Scientific™
260W310P |
60 m | 0,53 mm | 1 μm | N/A | ||||||
Descripción
Analice una amplia gama de compuestos polares con la columna de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Una fase basada en polietilenglicol ideal para el análisis de compuestos polares. Está muy entrecruzada y completamente desactivada para proporcionar formas de pico excelentes incluso con alcoholes de cadena corta.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
- Fase polar, polietilenglicol
- Entrecruzamiento elevado y desactivación completa
- Lavables en disolvente
Aplicaciones:
- Ésteres
- Alcoholes
- Cetonas
- Glicoles
- Isómeros aromáticos
Excelente calidad y reproducibilidad:
Uso recomendado:
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
- Aldehídos
- Aceites esenciales
Usos alternativos:
- Ácidos
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Aminas–alifáticas
- Aminas–aromáticas
- Herbicidas
- Cetonas
- Nitroaromáticos
- Fenoles
- Volátiles
Similar a:
- DB-Wax
- BP20
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Especificaciones
Trace™ TR-WAX | |
G16, G20 | |
Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.