Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-WaxMS
Utilice esta columna de GC polar de bajo sangrado y alta estabilidad para separaciones de alta polaridad para análisis de MS.
Marca: Thermo Scientific™ 260X298P
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para lograr separaciones de alta polaridad como parte del análisis de GC/MS, elija la columna para GC Thermo Scientific TRACE TR-WaxMS de bajo sangrado y alta polaridad. La columna TRACE TR-WaxMS se fabrica mediante una técnica de unión exclusiva que minimiza el sangrado y amplía la temperatura de funcionamiento máxima (de 260 a 280 ̊C).
- Fase polar, polietilenglicol
- Método de enlazado patentado que amplía las temperaturas de funcionamiento
- Nivel de sangrado extremadamente bajo que mejora la sensibilidad y la identificación mediante bibliotecas
- Alta estabilidad con oxígeno y agua
DB-Wax, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, BP20, HP-Wax, HP-INNOWax, SUPELCOWAX 10, AT-Wax, Nukol, CP Wax 52CB, ZB-Wax
- Hidrocarburos aromáticos
- Aditivos alimentarios
- Aceites esenciales
- Alcoholes
- Ésteres
- Aldehídos
- Cetonas
Especificaciones
0.53 mm | |
0.53mm | |
280/300 ° C | |
1.0μm | |
Polar |
G16 | |
Traza TR- WAXMS | |
GC/MS, GC/MS for Food Additives and Essential Oils | |
30m | |
30m x 0.53mm x 1um |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.