Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-WaxMS
Utilice esta columna de GC polar de bajo sangrado y alta estabilidad para separaciones de alta polaridad para análisis de MS.
Marca: Thermo Scientific™ 260X155P
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para lograr separaciones de alta polaridad como parte del análisis de GC/MS, elija la columna para GC Thermo Scientific TRACE TR-WaxMS de bajo sangrado y alta polaridad. La columna TRACE TR-WaxMS se fabrica mediante una técnica de unión exclusiva que minimiza el sangrado y amplía la temperatura de funcionamiento máxima (de 260 a 280 ̊C).
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:- Fase polar, polietilenglicol
- Método de unión patentado para temperaturas de funcionamiento ampliadas
- Sangrado extremadamente bajo para mejorar la sensibilidad y las coincidencias de bibliotecas
- Alta estabilidad con oxígeno y agua
Aplicaciones:
- Hidrocarburos aromáticos
- Aditivos alimentarios
- Aceites esenciales
- Alcoholes
- Ésteres
- Aldehídos
- Cetonas
Calidad y reproducibilidad excelentes:
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Robustez extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
Usos recomendados:
- Aldehídos
- Aceites esenciales
Usos alternativos:
- Ácidos
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Amina;alifática
- Amina;aromática
- Herbicidas
- Cetonas
- Nitroaromáticos
- Fenoles
- Volátiles
Similar a:
- DB-Wax
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- BP20
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax 52CB
- ZB-Wax
Especificaciones
0,32 mm | |
0,32 mm | |
Trace™ TG-WAXMS | |
GC/MS para hidrocarburos aromáticos, alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas, GC/MS para aditivos alimentarios y aceites esenciales | |
60 m | |
60 m x 0,32 mm x 0,25 μm |
G16 | |
TRACE | |
280/300 °C | |
0,25 μm | |
Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.