Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 2-Second Temp Food Thermometer
Fisherbrand Traceable™ 2-Second Temp Food Thermometer is NSF Certified for food and has a safe, anti-microbial surface.
Marca:  Fisherbrand™ 61011-02
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15897934
  • 92.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Calibración de varios puntos en un certificado Traceable™ numerado individualmente que garantiza la precisión de un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI a través del NIST u otros institutos nacionales de medición (MNI) reconocidos que son signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo CIPM
Descripción
Descripción
Características:
  • Resistente al agua/salpicaduras
  • Superficie antimicrobiana segura
  • Dorso magnético
  • Respuesta rápida de 2 segundos en 1 grado
  • Modo Sleep
  • La resolución es 0,1°
  • Precisión de ±1 °C de -20 °C a 250 °C; de lo contrario, ±2 °C (±0,9 °F de -4 °F a 482 °F; de lo contrario, ±1,8 °F)
  • El sensor de termistor ultrasensible se encuentra en la punta de la sonda, lo que requiere una distancia mínima de inserción de 5 mm
  • El peso es de 56,70-10,63 g (2-3/8 oz).
Compliance
ISO 17025, A2LA, NIST
Servicio Técnico
1 años
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Traceable™ 2-Second Temp Food Thermometer > Modelo: Deluxe; dimensiones: 15,24 x 4,45 x 1,9 cm (6 x 1,75 x 0,75 pulgadas); longitud de la sonda: 11,17 cm (4,4 pulgadas); diámetro de la sonda: 0,15