Learn More
Fisherbrand™ Medidor de humedad/termómetro con alarma Traceable™
Esta unidad de control remoto con pantalla triple ofrece seguridad y comodidad
102.23€
Especificaciones
Tipo | Monitor de HR/temperatura con alarma remota |
---|---|
Intervalo de humedad | Del 5 al 95% |
Exactitud | Precisión de humedad: ±3 % de rango medio, ±5 % fuera de rango medio |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
Exactitud de temperatura | 0,5 °C |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11714196
|
Fisherbrand™
90011-61 |
Soporte articulado para sobremesa, ranura para montaje en pared, sensor de temperatura/humedad externa, pila AAA |
102.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Esta unidad de control remoto con pantalla triple ofrece seguridad y comodidad. Los monitores de HR/temperatura con alarma remota Fisher Scientific™ Traceable™ son perfectos para las mediciones de rutina, una supervisión continua, el control de la calidad y los experimentos críticos. Coloque el sensor en campanas de extracción, salas limpias, refrigeradores, salas de almacenamiento, incubadores, cámaras climáticas y zonas de almacenamiento de sustancias químicas.
- Escala de temperatura: de 0 °C a 60 °C (de 32 °F a 140 °F) con una resolución de 0,1° y una precisión de ± 0,5 °C
- Intervalo de humedad: del 5 al 95 % con una resolución de 0,1° y una precisión de ± 3 % para la HR (intervalo medio; de lo contrario ± 5 %)
- Presenta dígitos grandes, de 0,5 pulg de altura, y muestra de forma simultánea las lecturas altas, bajas y actuales de la temperatura y la humedad
- Memoria de lecturas máximas/mínimas para la temperatura y la humedad
- La alarma se puede configurar para una HR del 1 % y en incrementos de 1°; esta suena cuando la lectura no se ajusta a los valores de referencia
- Sensor externo en el cable de 2,13 m (7 pies)
- Funda de plástico ABS resistente a impactos y sustancias químicas
- Con soporte articulado para sobremesa y ranura para montaje en pared
- Dimensiones: 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg) (An x P x Al).
- Peso neto:& 113 g (4 oz)
Información de órdenes
También está disponible sin cable; los sensores se encuentran en la unidad en lugar de en el cable. Consulte el n.º de cat.: 15-079-630.
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Monitor de HR/temperatura con alarma remota | |
Precisión de humedad: ±3 % de rango medio, ±5 % fuera de rango medio | |
0,5 °C | |
Pantalla LCD con dígitos de 1,27 cm (0,5 in) | |
De 32° a 140 °F | |
2,75 x 4,25 x 0,75 pulg (7 x 10,8 x 1,9 cm) | |
7 cm | |
10,8 cm | |
1,9 cm | |
0,113 kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
Del 5 al 95% | |
De 0 °C a 60 °C | |
Sonoro | |
Plástico ABS | |
0,1 °F | |
2,75 pulg | |
4,25 pulg | |
0,75 pulg | |
4 oz | |
Para mediciones rutinarias, monitorización constante, controles de calidad y experimentos críticos, coloque el sensor en las campanas extractoras, salas limpias, refrigeradores, almacenes, incubadoras, cámaras climáticas y zonas de almacenamiento de productos químicos |