Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de refrigerador/congelador USB con registrador de datos de temperatura ultrabaja Traceable™Excursion-Trac™,
Termómetro de registro de datos con intervalos de tiempo definidos por el usuario
224.00€ - 283.25€
Especificaciones
Tipo | Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD |
Calibración | Calibrado |
Tipos de alarma | LED visual, alerta sonora, segmento de LCD parpadeante, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante |
Software Type | TraceableLIVE |
Includes: Thermometer, AC adapter, Stainless-Steel Probe w/ platinum RTD sensor.
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15560765
|
Fisherbrand™
90013-64 |
Excursion-Trac, 1 sonda |
283.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15570765
|
Fisherbrand™
93679-80 |
Excursion-Trac, 2 sondas |
224.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Termómetro de registro de datos con intervalos de tiempo definidos por el usuario
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable ™ Excursion-Trac™ son ideales para monitorizar temperaturas de refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques y estufas microbiológicas. Con intervalos de tiempo definidos por el usuario.
El termómetro de alta precisión tiene una escala de temperatura de -90 a +105 °C y una resolución de 0,01, y mantiene una exactitud de ±0,25 °C en toda la escala de temperatura.
- Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
- Cumple con los requisitos actuales de los CDC para el almacenamiento y la monitorización de vacunas
- La estructura cíclica de la memoria mantiene las 525.600 observaciones de temperatura más recientes
- La memoria se puede borrar en la unidad después de descargar los datos en la memoria USB
- Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan los datos
- Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
- Traceable según NIST para mayor exactitud
- La caja de plástico ABS resistente a productos químicos de alto impacto mide 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulgadas)
- Capacidad de registro de datos: 525.600 observaciones de temperatura
- Peso: 5 oz
Alarmas Hi/Lo y la función de seguimiento de alarmas de fecha y hora
- almacena en la memoria cada evento de alarma detallando cuándo se produjo el estado de alarma, así como cuándo volvió la unidad a estar dentro del rango
- Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas de audio y segmentos de LCD parpadeantes
- Pueden recuperarse los datos de hasta diez eventos de alarma diferentes, con el evento más actual visible en la pantalla
Transferencia de datos por USB
- La nueva función permite grabar datos (archivo CSV) para ser transferidos del termómetro al PC o Mac™ usando una unidad flash USB (no incluida)
- No se necesita software para la interfaz del ordenador
- Cada termómetro tiene una identificación única que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
Características de registro de datos
- Supervise las lecturas durante la noche, los fines de semana o durante cualquier período de tiempo con registro continuo de datos
- Intervalo de registro de datos definido por el usuario de una observación/minuto a una observación/24 horas
- La capacidad de memoria mantiene un año de datos registrados cuando se utilizan intervalos de un minuto y más tiempo cuando se utilizan intervalos más grandes
Características de la sonda en frasco
- Las sondas de frasco se sellan en un frasco en miniatura (1 x 2,5 pulgadas) llena de glicol no tóxico
- La solución es GRAS (generalmente reconocida como segura) por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)
- Elimina las preocupaciones por contacto incidental con alimentos o agua potable
- El sensor de frasco tamponado para temperatura elimina los cambios rápidos cuando la puerta del refrigerador está abierta
- Ideal para el uso en la monitorización de las condiciones de almacenamiento de las vacunas u otras muestras importantes
Nota:
Las baterías se han diseñado como alimentación de reserva y duran 7 días. Esta unidad se suministra de serie con un adaptador de alimentación de CA, que se recomienda para el uso estándar.
- Escala de temperatura: de -90 °C a 105 °C (de -130 °F a 221 °F)
- Resolución de temperatura: 0,01°
- Exactitud: ±0,2 °C
- Puntos de calibración: -80 °C, -40 °C, 0 °C y 100 °C
- Número de pieza 15-079-624 incluye 1 sonda de acero inoxidable 316 con sensor RTD de platino
- Número de pieza 15-079-625 incluye 2 sondas de acero inoxidable 316 con sensores RTD de platino
Especificaciones
Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos | |
Calibrado | |
TraceableLIVE | |
USB | |
± 0,2°C | |
0,01° | |
-90°C a +105°C |
LCD | |
LED visual, alerta sonora, segmento de LCD parpadeante, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante | |
7 días | |
Sensor de frasco para regulación de temperatura, RTD de platino | |
De -90°C a 105°C | |
-130°F to +221°F |