Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Expanded-Range Thermometer
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
Marca: Fisherbrand™ 4025
Includes: Batería de9 V;cable de 4 metros; dos sensores de tipo K con reborde de respuesta rápida para mediciones continuas de hasta 250 °C y de hasta 300 °C de corto plazo (para sustitución, solicite 15-07745- )
Requires : Para mediciones de hasta 700 °C, utilice la sonda de accesorios de triple uso tipo K (15-078-2B)
Descripción
Pocket-size thermometer with fast response times and one-switch operation. Two models of the Traceable™ Expanded-Range Thermometer are available in either °C or °F.
- El intervalo del modelo Celsius es -40 °C a +1200 °C
- Resolución: 1°
- La precisión típica del medidor es de ± (1 °C + 1 %), de 0 a 750 °C
- Dos sondas permiten la monitorización simultánea de dos pruebas
- El interruptor de tres posiciones indica sonda 1, sonda 2 o APAGADO
Información de órdenes
Dimensions (L x W x H): 5 x 3 x 1 in. (12.7 x 7.6 x 2.5 cm). Probe cable length: 15-077-10, -11: 4 ft. (1.2 m); 15-077-13: 32 ft. (10 m).
Certifications
Certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Uso en laboratorios, plantas y campo | |
2,5 cm | |
48 pulg | |
121,92 cm | |
Termopar de tipo K | |
4 oz | |
3 in | |
5 pulg | |
-40 °F | |
Sí | |
± 1 °C | |
7,6 cm |
12,7 x 7,6 x 2,5 cm | |
1 in | |
Batería de 9 V; cable de 4 m; dos sensores de tipo K con reborde de respuesta rápida para mediciones continuas de hasta +250°C y de hasta 300°C a corto plazo (para sustitución, solicite 15-077-45) | |
127 mm | |
Plastic | |
1 °C | |
113 g | |
Termómetro | |
2000°F | |
De – 5,5°C a + 80°C (– 40°F a + 2000°F) | |
9 V | |
Digital | |
Fahrenheit |