Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros caleidoscópicos Traceable™
Código de producto. p-3125511 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo amanecer
Azul
Gris
Morado ciruela
Rojo
Varios
Verde bosque
Tamaño de la unidad:
3 PCS
6 PCS
paquete de 3
Código de producto. 11506893
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pila siempre encendida con una duración de dos años, cordón de seguridad con liberación sencilla y broche para llavero
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.— El cronómetro caleidoscópico Fisher Scientific Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.—El cronómetro caleidoscópico Fisherband Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
  • Intervalo del temporizador: 24 hora con resolución de 0,01 segundos durante los primeros 30 minutos, 1 segundo a partir de ahí; precisión del 0,01 %
  • Única acción, tiempo límite, temporización y dividida acumulativa
  • Alarma de hora del día
  • El “clic” sonoro y sensible al tacto proporciona una acción positiva
  • Dígitos de LCD de 0,64 cm (0,25 in) de altura
  • Dimensiones: 5,1 × 5,7 × 1,3 cm (2L × 2,25W × 0,5 in de altura)
  • Peso: 1 oz (28,4 g)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Spécification
Tipo de producto Cronómetro digital
Intervalo de tiempo 24 h
Alarms Sonoro
Exactitud 0,0001
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Color Amarillo amanecer
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 pulg)
Longitud (imperial) 2 pulg
Longitud (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2,24 in
Anchura (métrico) 5,7 cm
Altura (imperial) 2,24 in
Altura del visor (imperial) 0,25 in
Altura (métrico) 5,7 cm
Altura del visor (métrico) 0,64 cm
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 0,028 kg
Incluye Batería «siempre encendida» con una duración de 2 años, cordón de seguridad con liberación sencilla y broche para llavero“”
Para utilizar con (aplicación) Única acción, tiempo límite, temporización continua y dividida acumulativa, alarma de hora del día, táctil, interruptores de «clic» con indicador de sonido que proporciona una acción positiva“”
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis