Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/termómetro con memoria Traceable™
Código de producto. p-4320789 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo:
Higrómetro/termómetro con memoria
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11799825
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestra simultáneamente la temperatura y la humedad relativa en una pantalla LCD doble de 1,12 pulg de altura.
  • Lecturas de humedad y temperatura mínima/máxima
  • Función de apagado automático
  • Con salida para ordenador
  • Con alarma sonora programable
Especificaciones
Tipo Higrómetro/termómetro con memoria
Intervalo de humedad Del 10 al 95%
Resolución 0,001
Exactitud ±2%
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Tipos de alarma Alarma sonora programable
Tipo de pantalla LCD
Material Plástico ABS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,12 x 2,75 x 1,25 pulg (18 x 7 x 3 cm)
Longitud (imperial) 7,12 in
Longitud del cable (imperial) 3 ft
Longitud de la sonda (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 18 cm
Longitud del cable (métrico) 91,4 cm
Longitud de la sonda (métrico) 22 cm
Anchura (imperial) 2,75 in
Anchura (métrico) 7 cm
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,7 in
Diámetro de la sonda (métrico) 1,7 cm
Peso (imperial) 10,75 oz
Peso (métrico) 0,304 kg
Incluye Instrucciones de calibración