Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos Traceable™ Memory-Loc™
Código de producto. 15214036 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Incluye:
1 sonda de acero inoxidable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías
1 sonda de frasco con cable y 1 sonda de plástico estándar de 7,87 mm (diám.) x 19,05 mm (L) (0,31 x 0,75 pulg) con cable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías
2 sonda de acero inoxidable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías
Certificado de calibración trazable según NIST con datos, sonda para frasco con cable de 3 m (10 pies), tiras magnéticas, tiras de velcro, soporte plegable y baterías
Dos sondas de frasco de 63,5 x 25,4 mm (2,5 x 1 pulg), adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías
Dos sondas de plástico estándar de 0,187 de diámetro x 0,75 pulg de L con cable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías
Una sonda de plástico estándar de 0,187 de diámetro x 0,75 pulg de L con cable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15214036
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Sondas, soporte, Velcro™, tiras magnéticas, montaje en pared, certificado Traceable, adaptador de CA, baterías
Termómetro de registro de datos que puede usarse en entornos de 21CFR11
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ se pueden usar en entornos de 21 CFR 11 El termómetro de alta precisión tiene una escala de temperatura de - 50 a 70 °C (de - 58 a 158 °F) y una resolución de 0.01, y mantiene una exactitud de ± 0.25 °C en toda la escala de temperatura. Ideal para monitorizar temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques y estufas microbiológicas.
  • Termómetro de registro de datos con intervalos fijos de tiempo de un minuto
  • Cumple los requisitos de CDC y las recomendaciones adicionales para la monitorización y el almacenamiento de vacunas
  • Se puede utilizar en entornos que cumplen 21 CFR 11, los datos sin procesar se bloquean y no se pueden eliminar ni cambiar en la unidad base
  • Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
  • Capacidad de almacenamiento de más de 1 millón de mediciones de temperatura
  • Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan los datos
  • Indicadores de estado: Batería baja, memoria baja, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
  • Traceable según NIST para mayor exactitud
  • La caja de plástico ABS resistente a productos químicos de alto impacto mide 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg)
  • Peso: 5 oz
Alarmas de alta/baja y sellos de hora/fecha
  • La función de seguimiento de alarmas almacena en la memoria cada evento de alarma detallando cuándo se produjo el estado de alarma y cuándo la unidad volvió a estar dentro del rango
  • Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas de audio y segmentos de LCD parpadeantes
  • Pueden recuperarse los datos de hasta diez eventos de alarma diferentes, con el evento más actual visible en la pantalla
Transferencia de datos USB
  • Todas las nuevas funciones permiten grabar datos (archivo CSV) para transferencia del termómetro al PC (o Mac™) usando una unidad flash USB (no incluida)
  • No se necesita software para la interfaz del ordenador
  • Cada termómetro tiene una identificación única que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
  • Los datos sin procesar en la unidad no se pueden sobrescribir ni modificar
  • La luz del indicador aparecerá cuando el 95 % de la memoria esté lleno
Funciones de registro de datos
  • Se puede utilizar en entornos que requieran el cumplimiento de la normativa 21 CFR 11
  • El termómetro registra dos años de mediciones con un intervalo de registro de un minuto
  • El dispositivo detendrá la grabación cuando el almacenamiento esté lleno y no sobrescribirá datos grabados
  • Los datos no se pueden eliminar de la memoria una vez almacenados
Características de la sonda de frasco
  • Las sondas de frasco se sellan en un frasco en miniatura (1 x 2,5 pulg) lleno de glicol no tóxico
  • La solución es GRAS (generalmente reconocida como segura) por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)
  • Elimina las preocupaciones por contacto incidental con alimentos o agua potable
  • El sensor de frasco tamponado para temperatura elimina los cambios rápidos cuando la puerta del refrigerador está abierta
  • Ideal para el uso en la monitorización de las condiciones de almacenamiento de las vacunas u otras muestras importantes
  • Cumple con todos los requisitos y recomendaciones actuales de los CDC para la monitorización de la temperatura de almacenamiento de vacunas como parte del programa de vacunas para niños
Order Info
Batería de repuesto: N.º n.º 1111
Specifications
Tipo Registrador de datos, termómetro
Tipo de pantalla LCD
Calibración Sin calibrar
Tipos de alarma Indicador LED, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante
Software Type TraceableLIVE
Descripción 1 sonda de acero inoxidable
Incluye 1 sonda de acero inoxidable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías
Certificaciones/conformidad NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC
Interfaz USB
Tipos de sensores Sensor de frasco tamponado para temperatura
Exactitud (temperatura) ± 0,25°C
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De -58° a +158°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) -72.4°F to +316.4°F
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 141.7 g
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.