Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de refrigerador/congelador USB con registrador de datos de temperatura ultrabaja Traceable™ Memory-Loc™,
Termómetro de registro de datos que puede usarse en entornos de 21CFR11
233.00€ - 257.00€
Especificaciones
Tipo | Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD |
Calibración | Calibrado |
Tipos de alarma | LED visual, alerta sonora, segmento de LCD parpadeante, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante |
Interfaz | USB |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15580765
|
Fisherbrand™
|
Memory-Loc, 1 sonda |
257.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15590765
|
Fisherbrand™
|
Memory-Loc, 2 sondas |
233.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Termómetro de registro de datos que puede usarse en entornos que cumplen 21 CFR 11
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ se pueden usar en entornos de 21 CFR 11 El termómetro de alta precisión tiene una escala de temperatura de -90 °C a 105 °C (de -130 F a 221 °F) y una resolución de 0,01, y mantiene una exactitud de ±0,25 °C en toda la escala de temperatura. Ideal para monitorizar temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques y estufas microbiológicas.
- Termómetro de registro de datos con intervalos fijos de tiempo de un minuto
- Cumple los requisitos de CDC y las recomendaciones adicionales para la monitorización y el almacenamiento de vacunas
- Se puede utilizar en entornos 21 CFR 11, los datos sin procesar se bloquean y no se pueden eliminar ni cambiar en la unidad base
- Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
- Capacidad de almacenamiento de más de 1 millón de mediciones de temperatura
- Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan los datos
- Indicadores de estado: Batería baja, memoria baja, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
- Trazable según NIST para mayor exactitud
- La caja de plástico ABS resistente a productos químicos de alto impacto mide 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulgadas)
- Peso: 5 oz
Alarmas de alta/baja y sellos de hora/fecha
- La función de seguimiento de alarmas almacena en la memoria cada evento de alarma detallando cuándo se produjo el estado de alarma y cuándo la unidad volvió a estar dentro del rango
- Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas de audio y segmentos de LCD parpadeantes
- Pueden recuperarse los datos de hasta diez eventos de alarma diferentes, con el evento más actual visible en la pantalla
Transferencia de datos USB
- Todas las nuevas funciones permiten grabar datos (archivo CSV) para transferencia del termómetro al PC (o Mac™) usando una unidad flash USB (no incluida)
- No se necesita software para la interfaz del ordenador
- Cada termómetro tiene una identificación única que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
- Los datos sin procesar en la unidad no se pueden sobrescribir ni modificar
- La luz del indicador aparecerá cuando el 95 % de la memoria esté lleno
Funciones de registro de datos
- Se puede utilizar en entornos que requieran el cumplimiento de la normativa 21 CFR 11
- El termómetro registra dos años de mediciones con un intervalo de registro de un minuto
- El dispositivo detendrá la grabación cuando el almacenamiento esté lleno y no sobrescribirá datos grabados
- Los datos no se pueden eliminar de la memoria una vez almacenados
- Escala de temperatura: De -90 °C a 105 °C
- Resolución de temperatura: 0,01°
- Exactitud: ±0,2 °C
- Puntos de calibración: -80 °C, -40 °C, 0 °C y 100 °C
- Número de pieza 15-079-622 incluye 1 sonda de acero inoxidable 316 con sensor RTD de platino
- Número de pieza 15-079-623 incluye 2 sondas de acero inoxidable 316 con sensores RTD de platino
Especificaciones
Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos | |
Calibrado | |
USB | |
± 0,2°C | |
0,01° | |
-90°C a +105°C |
LCD | |
LED visual, alerta sonora, segmento de LCD parpadeante, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante | |
Sensor de frasco para regulación de temperatura, RTD de platino | |
De -90°C a 105°C | |
-130°F to 221°F |