Learn More
Estándares de tampón de pH One-Shot (CRM) Traceable™
Proporciona los estándares de pH más precisos disponibles. Los estándares de tampón de pH One-Shot (CRM) Traceable™ Fisherbrand™ son 100 % compatibles con todas las marcas e instrumentos.
Marca:  Fisherbrand 4290
Código de producto. 15601904
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • 100 % compatible con todas las marcas e instrumentos
  • La precisión a 25C es de +/– 0,010 de pH
  • Valores seleccionados fabricados según la formulación de la IUPAC: presenta estabilidad del tampón a largo plazo y resistencia de este a los cambios de temperatura durante la calibración del medidor de pH
  • Los materiales de referencia certificados cumplen con los requisitos más estrictos de las agencias federales/estatales/locales y proporcionan resultados de calibración exactos para cualquier medidor de pH.
Especificaciones
Especificaciones
2 cada frasco de 4,005, 7, 10,012 de 100 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Estándares de tampón de pH One-Shot (CRM) Traceable™ >